Przejdź do
1.02439
Eosin Y-solution 0.5% alcoholic
for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
844,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 19.1 °C
density
0.8889 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The Eosin Y-solution 0.5%, alcoholic - for microscopy, is a ready-to-use solution that can be used for routine staining in the hematoxylin-eosin staining process (H&E) of sample material of human origin. The H&E staining process is the most frequently used staining method for histological material. The staining mechanism behind the H&E staining is a physico-chemical process. In the first step, the positively charged nuclear dye (Mayer′s hematoxylin , Product number 1.09249, or Hematoxylin solution modified acc. to Gil III, Product number 1.05154) binds to the negatively charged phosphate groups of the nucleic acid of the cell nucleus. The nuclei will be dyed dark blue to dark violet. The second step is the counterstaining with negatively charged anionic Eosin Y, a xanthene dye. Eosin binds to the positively charged plasma proteins. Cytoplasma and intercellular substances are stained pink to red, while erythrocytes will appear with yellow to orange color.
The 500 ml bottle is sufficient for approx. 750 specimens. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.098441.17081HT110132
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
66.4 °F
flash_point_c
19.1 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102439050004027269147112
102439250004027269147129
102439050704065266775235
102439250704065266775242