Przejdź do
1.09666
Cyclohexane
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12191504
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-806-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
eCl@ss:
39010606
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.01% Ethanol (GC), ≤0.01% Water, ≤0.05% Aromatics (as benzene), ≤0.05% Cyclohexene (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
kinematic viscosity
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
transition temp
flash point -18 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCCCC1
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
Cyclohexane can be used as a solvent in the synthesis of:
  • POSS-HCCP Freestanding Films (Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane and Hexachlorocyclotriphosphazene) and Thin-Film Composite (TFC) membranes.
  • Cyclomatrix polyphosphazene films via nonaqueous interfacial polymerization.
  • Thin-film composite membranes such as MDHB-HCCP (m-dihydroxybenzene and hexachlorocyclotriphosphazene) and THB-HCCP (1,3,5-trihydroxybenzene and hexachlorocyclotriphosphazene).
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.02817PHR16871.00667
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
solubility
0.05 g/L
solubility
0.05 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.05% Cyclohexene (GC), ≤0.01% Ethanol (GC), ≤0.05% Aromatics (as benzene)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-82-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109666400004027269425319
109666601004022536116952
109666501104054839387487
109666251104027269208448
109666250004022536116938
109666100004022536116914
109666500504054839421471
109666602504022536116969