Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4310,00 zł
material
stainless steel , stainless steel cover
agency
non-compendial
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100® Iso
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MAS-100® Iso | compatibility for use with MAS-100 Atmos® | compatibility for use with MAS-100® Iso | compatibility for use with MAS-100® Iso |
| packaging pkg of 1 unit | packaging - | packaging pkg of 3 units | packaging pkg of 1 kit |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| material stainless steel , stainless steel cover | material white polypropylene cover | material stainless steel | material stainless steel base |
| feature autoclavable | feature autoclavable | feature installed | feature installed |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1096440001 | 04027269690649 |