Przejdź do
1.17340
MAS-100 Atmos® Osłona przeciwpyłowa
for use with MAS-100 Atmos®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white polypropylene cover
description
Compressed gas sampling
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.096441.173361.09084
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Eco®, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
material
white polypropylene cover
material
stainless steel , stainless steel cover
material
aluminum cover
material
aluminum cover
description
Compressed gas sampling
description
-
description
Compressed gas sampling
description
-
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
-
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
General description
Osłona przeciwpyłowa MAS-100 Atmos® jest akcesorium służącym do ochrony urządzenia przed pyłem. W przypadku demontażu perforowanej pokrywy w celu sterylizacji w autoklawie zaleca się ochronę urządzenia za pomocą osłony przeciwpyłowej MAS-100 Atmos®.
Osłona przeciwpyłowa jest biała i wykonana z polipropylenu. Może być sterylizowana parą wodną (autoklawowanie) w temperaturze 134°C przez 5 minut lub w temperaturze 121°C przez 20 minut. Dezynfekcja odbywa się poprzez spryskanie lub przetarcie 70% etanolem lub 70% IPA lub innymi środkami dezynfekującymi kompatybilnymi z polipropylenem.
Application
Osłona przeciwpyłowa MAS-100 Atmos® służy do zapobiegania gromadzeniu się pyłu na głowicy próbkującej próbnika MAS-100 Atmos® Microbial Compressed Gas Sampler.
Analysis Note
Osłona przeciwpyłowa MAS-100 Atmos® nieznacznie skurczy się po pierwszym cyklu autoklawowania, powodując pewien luz. Należy wziąć to pod uwagę podczas transportu, ale nie ma to wpływu na zdolność ochronną osłony.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Related product
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D204307-100G04061833561416
D204307-5G04061833561423
D204307-500G04061831835731
117340000104065267770925