For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
299030
Methyl decanoate
99%
Synonim(y):
Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
Wybierz wielkość
184,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
184,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
mp
−14-−11 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
gęstość
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zastosowanie mgły do wykrywania śladów palców: Zamgławianie cieczą o wysokiej temperaturze wrzenia zawierającą p-dimetyloaminocynamaldehyd i cyjanoakrylan...: W tym artykule zbadano zastosowanie cieczy o wysokiej temperaturze wrzenia, w tym dekanianu metylu, w technikach zamgławiania do kryminalistycznego wykrywania śladów palców. (Takatsu et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)