Przejdź do
1.09630
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
alkohol sec-butylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
201-158-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
99-102 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
16.5 hPa ( 20 °C)
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
6480 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.1% Ethylmethylketone (GC), ≤0.1% tert-butanol (GC), ≤0.2% 2-Propanol (GC), ≤0.2% Dibutyl ether (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
transition temp
flash point 24 °C
solubility
125 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1563B8591996870
2-Butanol analytical standard
Supelco
96870
2-Butanol
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
125 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
autoignition temp.
390 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
761 °F
autoignition temp.
-
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
9.8 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109630100004022536116143
109630250004022536116167
109630602504054839032554