Przejdź do
1.09543
Paski wskaźnika pH pH 6,5 - 10,0
non-bleeding, colorimetric, pH range 6.5-10.0, MQuant®
Synonim(y):
Paski testowe pH pH 6,5 - 10,0, Wskaźnik pH pH 6,5 - 10,0
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 strips
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
85,80 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41113034
85,80 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MQuant®
Quality Level
feature
non-bleeding
pH range
6.5-10.0
application(s)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
detection method
colorimetric
storage temp.
2-30°C
General description
Testy pH MQuant nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Nasza specjalna metoda produkcji daje paskom wskaźnikowym pH decydującą przewagę nad papierkiem wskaźnikowym: ponieważ wskaźnik nie krwawi, pasek można pozostawić w medium pomiarowym bez jego zanieczyszczenia. Korzystanie z tych pasków testowych jest dość proste, wartość pH jest mierzona półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów, idealnie dopasowanymi do koloru reakcji. Sprytne pudełka Safetyedge umożliwiają bezpieczne przechowywanie i wygodne wyjmowanie pasków testowych. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
pH bez krwawienia 6,5 - 6,8 - 7,1 - 7,4 - 7,7 - 7,9 - 8,1 - 8,3 - 8,5 - 8,7 - 9,0 - 9,5 - 10,0 MQuant®
Other Notes
Zastępuje: 9583-1; 9583-3; 9583
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.095331.095321.09542
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
feature
non-bleeding
pH range
6.5-10.0
pH range
5.0-10.0
pH range
7.5-14.0
pH range
4.0-7.0
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109543000104022536115177
109543000704027269166847
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Do the MQuant pH indicator strips need to be kept away from light or stored in a dark environment?
    1 answer
    1. These pH strips should be stored tighty sealed and protected from light and moisture. To ensure optimal performance, the package should be closed immediately after removal of each strip.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?