Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 95,80 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł | |
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
95,80 zł
General description
Odwiedź stronę certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w bezpiecznych plastikowych butelkach o wysokiej gęstości i zrównoważonych opakowaniach Titripac® generujących mniej odpadów.
- Niezawodny, ponieważ poddany szczegółowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
- Etykieta produktu zawierająca istotne informacje na temat numeru zamówienia, opisu artykułu, numeru partii, daty ważności i danych dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z przewodnikiem ISO 31.
- Towarzyszy mu szczegółowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością.
- Pomiar i kwalifikacja w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalne z SRM z NIST i pierwotnymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 10.0 (20 °C in H2O) | pH 2.0 (25 °C in H2O) | pH 6.0 (25 °C in H2O) | pH 6.88 (20 °C) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| bp 110 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13840-56-7
13840-56-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1094009010 | 04022536954639 |
| 1094004000 | 04027269042028 |
| 1094000500 | 04022536954622 |