Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Level
product line
LiChroPrep®
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
15-40 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Powtarzalną, jednorodną matrycę żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
- Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
- Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Packaging
Analysis Note
Strata przy suszeniu (150 °C): 5,5 - 6,5 %
Powierzchnia właściwa (wg BET): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
Wielkość cząstek (Malvern) (d10): 11,0 - 16,0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d50): 18.0 - 24.0 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d90): 27.0 - 37.0 µm
Test zastosowania (2-Nitrotoluene): zgodny
Ciśnienie: ≤ 15.0 bar
Skuteczność separacji (2-Nitrotoluene): ≥ 8000
Leading: ≤ 7 %
Tailing: ≤ 11 %
Symetria: 0,8 - 1,5
Współczynnik wydajności: ≥ 0,3
Powierzchnia właściwa jest związana z surowcem żelu krzemionkowego.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 15-40 μm | particle size 40-63 μm | particle size 5 μm | particle size 10 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase |
| matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase |
| product line LiChroPrep® | product line - | product line LiChrospher® | product line LiChrosorb® |
| material silica gel (irregularly-shaped) | material silica gel (irregularly-shaped) | material stainless steel column | material stainless steel column |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1093361000 | 04022536113654 |
| 1093369025 | 04022536113661 |