Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 756,00 zł |
Informacje o tej pozycji
382,00 zł
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
40-63 μm
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Features and Benefits
- Powtarzalną, jednorodną matrycę żelu krzemionkowego o nieregularnym kształcie
- Wąski, dobrze zdefiniowany rozkład wielkości cząstek zapewniający wysoką wydajność i wysoką przepuszczalność
- Duże wielkości partii do 200 kg w modyfikacji
Packaging
Analysis Note
Objętość porów: 0,70 - 0,90 ml/g
wielkość cząstek (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
wielkość cząstek (Malvern) (d90): 90 - 115 µm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase |
| particle size 40-63 μm | particle size 15-40 μm | particle size 5 μm | particle size 10 μm |
| matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Irregular-Shaped Silica Gel | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase |
| bulk density 200‑800 kg/m3 | bulk density 200‑800 kg/m3 | bulk density 200‑800 kg/m3 | bulk density 200‑800 kg/m3 |
| mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C | mp >1600 °C |
| pore size 6 nm mean pore size | pore size 6 nm mean pore size | pore size 60 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c