Przejdź do
1.09326
Statyw
For use with portable MAS-100 family, length 88-250 cm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
metal stand
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
adjustable
packaging
pkg of 1 kit
L
88-250 cm
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with Portable Air Samplers
storage temp.
2-30°C
General description
Statyw do MAS-100 o długości 88-250 cm można łączyć ze wszystkimi przenośnymi próbnikami powietrza MAS-100® bezpośrednio za pomocą śrub lub w połączeniu z adapterem szybkiej wymiany do pobierania próbek powietrza o wysokości do 250 cm. Niezależnie od tego, czy jest to mobilna i stabilna powierzchnia robocza do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza w farmaceutycznych pomieszczeniach czystych, czy też przedłużenie umożliwiające dotarcie do sufitowych wylotów powietrza podczas inspekcji higienicznych, wysokość jest regulowana, a trójnożny statyw może bez wysiłku osiągnąć dowolną wysokość w zakresie 88-250 cm. Informacje dotyczące bezpieczeństwa wybranej wysokości można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych próbników powietrza. Statyw można łatwo połączyć z adapterem do szybkiej wymiany dla wszystkich przenośnych próbników powietrza MAS-100®, aby uniknąć przykręcania śrub dla każdego pojedynczego połączenia lub ze specjalnym adapterem dla MAS-100 Eco®, który stabilnie rozkłada obciążenie na trzech podporach i umożliwia pobieranie próbek powietrza na wysokości powietrza łatwiejszej niż kiedykolwiek.
Application
Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.092231.091271.44210
Statyw For use with portable MAS-100 family, length 88-250 cm
Millipore
1.09326
Statyw
compatibility
for use with Portable Air Samplers
compatibility
for use with MAS-100 NT® , for use with MAS-100 VF®
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
material
metal stand
material
aluminum adapter
material
aluminum adapter
material
metal stand
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
L
88-250 cm
L
-
L
-
L
-
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
-
agency
non-compendial
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Statyw
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13