Przejdź do
1.09127
Adapter statywu
for use with MAS-100 Eco®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
786,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
JA.14
UNSPSC Code:
41116500
786,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum adapter
description
connector
product line
MAS-100®
feature
autoclavable
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
storage temp.
room temp
General description
Adapter statywu jest przeznaczony do montażu na próbniku powietrza MAS-100 Eco® i statywie, aby umożliwić szybkie przymocowanie próbnika powietrza do statywu bez konieczności wielokrotnego przykręcania. Próbnik powietrza musi być stabilnie przymocowany do statywu, dlatego przydatnym dodatkiem do obsługi MAS-100 Eco® na statywie jest adapter statywu, który zapewnia stabilną interakcję. Adapter do statywu jest idealnym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 Eco®. Charakteryzuje się łatwą obsługą i może być używany bez użycia narzędzi. Użytkownik musi regularnie sprawdzać, czy połączenie statywu z adapterem jest stabilne i dokręcać śrubę adaptera.
Application
Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Other Notes
Zastępuje: 1.09127.0002
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)