Przejdź do
1.09293
Odczynnik indolowy KOVACS
for detecting microbial indole in the identification of indole-positive and indole-negative microorganisms, suitable for microbiology
Synonim(y):
Odczynnik Kovaca, Odczynnik Kovaca do indoli, Odczynnik indolowy, Roztwór 4-(dimetyloamino)benzaldehydu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106212
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
color
yellow
pH
<1 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 36 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) spp.
General description
Odczynnik Kovaca jest odczynnikiem biochemicznym składającym się z n-butanolu, kwasu solnego i 4-dimetyloaminobenzaldehydu. Służy do wykrywania mikroorganizmów wytwarzających indol. Tryptofan jest obficie obecny w peptonie trawionym tryptofanem. Niektóre mikroorganizmy mogą rozszczepiać tryptofan, dając kwas pirogronowy, amoniak i indol. Indol reaguje następnie z 4-dimetyloaminobenzaldehydem, tworząc ciemnoczerwony barwnik. Ponieważ tryptofan również reaguje barwnie z 4-dimetyloaminobenzaldehydem, należy go oddzielić od indolu. Osiąga się to poprzez selektywną ekstrakcję indolu butanolem.
Application
Odczynnik Kovac's Indole jest stosowany do wykrywania mikroorganizmów wytwarzających indole w żywności i napojach oraz próbkach środowiskowych. Jest odpowiedni do identyfikacji bakterii E. coli.
Preparation Note
Nie używać metalowych pojemników. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu
Analysis Note
Tworzenie indolu (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Tworzenie indolu (Proteus vulgaris ATCC 8427): +
Tworzenie indolu (Enterobacter aerogenes ATCC 13048): -
Testowane w bulionie DEV-Tryptophan nr art. 1.10694. (po inkubacji 24 godz.; 35 °C w warunkach tlenowych).
Other Notes
Roztwór odczynnika musi być przechowywany w ciemności w lodówce, w przeciwnym razie może zbrązowieć i nie będzie można go użyć.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.113506730960983
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of (1 x 30 ml, Plastic bottle)
packaging
-
packaging
-
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) spp.
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
form
liquid
form
liquid (ready-to-use)
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik indolowy KOVACS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109293010004022536113227