Przejdź do
1.09227
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Synonim(y):
Mikrobiologiczne systemy monitorowania powietrza
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
27 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
27 320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum hardware
Quality Segment
feature
portable ( )
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
weight
1.4 kg
application(s)
air monitoring
food and beverages
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
storage temp.
room temp
General description
MAS-100 Eco® to ekonomiczne, małe i lekkie urządzenie zawierające główny zasilacz. Oferuje wiele tych samych funkcji, które można znaleźć w standardowym próbniku powietrza MAS-100, z wyjątkiem masowego czujnika przepływu: MAS-100 Eco® posiada następujące niezwykłe cechy
  • Niedrogi: MAS-100 Eco® to solidny i niezawodny próbnik powietrza. Koszty cykliczne są znacznie niższe dzięki kompatybilności ze standardowymi płytkami Petriego.
  • Powtarzalność: Próbnik powietrza jest wykonany z aluminium, a cała jego technologia została zaprojektowana z myślą o najwyższej precyzji. Strumień powietrza został ustawiony na dokładnie 100 litrów / minutę, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.
  • Prosty: Korzystanie z urządzenia jest łatwe, a wymiana szalek Petriego jest również bezpiecznym i prostym zadaniem.
  • Elastyczność: Podstawowa technologia próbnika powietrza MAS-100 Eco® opiera się na zasadzie Andersona i została po raz pierwszy zastosowana w MAS-100, który stał się globalnie uznany w wielu branżach.
Application
MAS-100 Eco® to ekonomiczny, mały i lekki miernik powietrza mikrobiologicznego, zaprojektowany specjalnie do użytku w przemyśle spożywczym i napojów.
Other Notes
Zastępuje: 1.09227.0002
Includes hard carrying case, battery, 400-hole perforated lid, dust cover, mains charger, USB cable and 3 mm allen key
Legal Information
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.091941.171031.09191
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
application(s)
air monitoring
food and beverages
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
EQ3
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
material
aluminum hardware
feature
portable ( )
feature
portable ( )
feature
portable ( )
feature
portable
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109227000104022536736204