Przejdź do
1.09218
Gram′s crystal violet solution
for the Gram staining method
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
549,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116130
183,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Gram′s crystal violet solution for the Gram staining method, is a ready-to-use solution used in bacteriology. The Gram staining allows a fast differentiation of bacteria in Gram-positive and Gram-negative.The mureine structure of the bacteria wall is the basis of the color affinity. In the first step, bacteria will be stained with Gram′s crystal violet solution (Product number 1.09218), an aniline dye. After the treatment with iodine solution (Lugol′s solution stabilized with PVP, Product number 1.00567), a dye-iodine complex will form. During the decolorizing step (Gram′s decolorizing solution, Product number 1.10218), this complex stays in the multilayer mureine structure of the cell wall of Gram-positive bacteria - they will appear blue-violet. Gram-negative bacteria, by contrast, have a cell wall consisting of a single-layered murein structure, and correspondingly re-release the staining dye with the decoloring solution. Gram-negative bacteria will be counterstained with safranine solution (Gram′s safranine solution (Product number 1.09217) and will then appear pink to red.
A bottle with 500 ml Gram′s crystal violet solution is sufficient for staining up to 250 slides. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy: passes test
gram-positve microorganisms: blue-violet
gram-negative microorganisms: pink to red
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.10218611351.04137
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s crystal violet solution
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
116.6 °F
flash_point_c
47 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109218050004022536112077
109218902504022536586526
109218250004022536557403
109218050704054839084508