Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
agency
suitable for DIN 51558
Quality Level
form
solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
11.5-13, blue-violet to pink
λmax
597-602 nm in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1c(cccc1)[N+H]=C2C=CC(=C(c5ccc(cc5)Nc6ccccc6)c3ccc(cc3)Nc4ccccc4)C=C2
InChI
1S/C37H29N3O3S/c41-44(42,43)36-14-8-7-13-35(36)40-34-25-19-29(20-26-34)37(27-15-21-32(22-16-27)38-30-9-3-1-4-10-30)28-17-23-33(24-18-28)39-31-11-5-2-6-12-31/h1-26,38-39H,(H,41,42,43)
InChI key
DVPLSZDCYOJSOG-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 11,5 - pH 13,0 niebiesko-fioletowy - ciemnoróżowy
Maksimum absorpcji λmax. (etanol): 597 - 602 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; etanol abs.; obliczona na wysuszonej substancji): ≥ 1000
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Przydatność jako wskaźnik (zgodnie z DIN 51558): przechodzi test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| visual transition interval 11.5-13, blue-violet to pink | visual transition interval - | visual transition interval - | visual transition interval - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| agency suitable for DIN 51558 | agency - | agency - | agency - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| form solid | form - | form powder | form - |
| loss ≤5% loss on drying, 110°C | loss ≤7% loss on drying, 110°C | loss - | loss - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091960025 | 04022536937946 |