Przejdź do
1.12144
Błękit disulfinowy VN 150 (C.I.42045)
for surfactant tests
Synonim(y):
Disulfine blue VN 150 (C.I.42045)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N2NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.66
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-934-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
composition
dye content, ≥40% spectrophotometric assay
loss
≤7% loss on drying, 110°C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
210 g/L
bulk density
600 kg/m3
λmax
637-640 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)[O-])C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3)c2ccc(cc2)N(CC)CC
InChI
1S/C27H32N2O6S2.Na/c1-5-28(6-2)22-13-9-20(10-14-22)27(21-11-15-23(16-12-21)29(7-3)8-4)25-18-17-24(36(30,31)32)19-26(25)37(33,34)35;/h9-19H,5-8H2,1-4H3,(H-,30,31,32,33,34,35);/q;+1/p-1
InChI key
SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 40 %
Identyczność (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksymalna absorpcja λmax. (woda): 637 - 640 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; woda): ≥ 800
Test TLC: pomyślnie przeszedł test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 7 %
Przydatność do testów środków powierzchniowo czynnych: pomyślnie przeszedł test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.125531.0919676357
description
for surfactant tests
description
for electrophoresis Trademark of Imperial Chemical Industries PLC
description
passes application test for DIN 51558
description
suitable for microscopy
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
bulk density
600 kg/m3
bulk density
250 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
290 °C (decomposition)
mp
174-180 °C
mp
-
mp
-
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)