Przejdź do
1.09033
Schiff′s reagent
for microscopy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116121
Form:
liquid
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Schiff‘s reagent -for microscopy for the periodic acid Schiff, or PAS reaction, is a ready-to-use solution used for the detection of mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glycoproteins, glyco-, phospholipids, basal membranes and collagen. The PAS (periodic acid Schiff) reaction is one of the most frequently used chemical methods for the detection of aldehyde and mucosubstances in histology. In the PAS reaction, the histological specimen material is first treated with periodic acid, resulting in the oxidation of the 1,2-glycols into aldehyde groups. The addition of Schiff′s reagent (fuchsin-sulfuric acid) in the second step causes the aldehydes to react to form a brilliant red color. In the end result, the PAS reaction yields a specific color reaction with unsubstituted polysaccharides, neutral mucopolysaccharides, muco- and glycoproteins, and glyco- and phospholipids. The PAS reaction can be further combined with the Alcian blue staining method to detect mucosubstances (glycosaminoglycans). 500 ml are sufficient for approx. 2500 - 3000 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
For microscopy. Ready-to-use staining solution for human-medical cell diagnosis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.025721.0903484655
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.014 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
pH
1.74 ( in H2O)
pH
1.5 (20 °C in H2O)
pH
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
Barwniki grzybicze pozostają ważnym narzędziem w arsenale diagnostycznym laboratorium histologicznego do identyfikacji mikroorganizmów zakaźnych.
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109033250004027269233075
109033050004022536109893
Questions
  1. Which recipie was used to prepare this soluzione?
    1 answer
    1. This staining reagent is a ready-to-use preparation containing the following ingredients:
      Pararosaniline (Basic Fuchsin): 0.91 g/L
      Sodium Sulfite (Na2SO3): > 8.0 g/L
      Hydrochloric acid (HCl): 0.4 %
      Please see the link below to access the Instructions for Use:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/181/959/109033ug-ms.pdf