Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352401
Form:
liquid
Produkt 1.09034 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
technique(s)
photometry: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Do analitycznego oznaczania aldehydów w zakresie ppm. Do histologii zalecamy odczynnik Schiffa, pozycja 109033.
Application
- Zmiany w makrofagicznym zapaleniu mięśni oceniają długotrwałe utrzymywanie się pochodzącego ze szczepionki wodorotlenku glinu w mięśniach...: W niniejszym badaniu zbadano długotrwałe utrzymywanie się pochodzącego ze szczepionki wodorotlenku glinu w mięśniach, zidentyfikowanego przy użyciu specjalnych technik barwienia, w tym odczynnika Schiffa, w celu oceny przewlekłego wpływu na zmiany makrofagowego zapalenia mięśni. (Gherardi RK et al., 2001).
Analysis Note
Test (SO₂): 0,15 - 0,30 %
Test zastosowania: spełnia wymagania
Test zastosowania: spełnia wymagania
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik Schiffa
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?