Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 144,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
144,00 zł
form
liquid
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
General description
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - |
| form liquid | form liquid | form aqueous solution | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| density 1.16 g/cm3 at 20 °C | density 1.25 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney,Central nervous system
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-33-7
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090280500 | 04022536109879 |
| 1090280100 | 04022536109862 |