Merck
1.09011
Odczynnik Nesslera A
for determination of nitrogen Solution A : potassium tetraiodomercurate(II) solution
Synonim(y):
Roztwór jodku rtęci(II) potasu
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
9.2 (20 °C in H2O)
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
do oznaczania azotu Roztwór A: roztwór tetrajodomrówczanu(II) potasu
Analysis Note
Test aplikacjizgodny
Disclaimer
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-33-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)