Kluczowe dokumenty
A-2050-040
TOC-Calibration Kit
50 mg TOC
Wybierz wielkość
1 EA
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Altus
metody
TOC: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Opis ogólny
Całkowity węgiel organiczny (TOC) jest miarą całkowitej ilości węgla w związku organicznym. Jest to krytyczny parametr do oceny jakości wody pod kątem możliwego zanieczyszczenia organicznego.
Zastosowanie
Zestaw ten jest przeznaczony do kalibracji i walidacji instrumentów analitycznych podczas pomiaru całkowitego węgla organicznego (TOC) dla wody pitnej, wód gruntowych, wód powierzchniowych, wody morskiej i ścieków.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)