Przejdź do
1.08816
Chlorek cynku
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dichlorek cynku
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-592-0
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C), 1.33 hPa ( 428 °C)
product line
EMSURE®
assay
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
form
powder
potency
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤1.2% Oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (10% in water), 5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
732 °C/1013 hPa
mp
287-304 °C, 293 °C (lit.)
density
2.93 g/cm3 at 22 °C
bulk density
1400‑1800 kg/m3
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al:, passes test, Ca: ≤0.001%, Ca:, passes test, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Fe:, passes test, K: ≤0.02%, Mg: ≤0.01%, Mg:, passes test, N: ≤0.002%, NH4+: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, heavy metals:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Wpływ temperatury reakcji i katalizatorów na rozkład produktów pirolizy biomasy lignocelulozowej (drewno osiki i łuska ryżowa)...: Badania te oceniają wpływ temperatury reakcji i chlorku cynku jako katalizatora na rozkład produktów pirolizy ze źródeł biomasy. Wyniki mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesów produkcji biopaliw, pokazując, w jaki sposób chlorek cynku może zmieniać wydajność i właściwości produktu (Sun et al., 2023).
  • Mechanistyczne badanie tworzenia nanokryształów ZnSe z halogenków cynku...: Badanie dotyczy mechanizmów tworzenia nanokryształów selenku cynku (ZnSe), w szczególności z prekursorów chlorku cynku. Badania te mają kluczowe znaczenie dla zastosowań w optoelektronice i fotowoltaice, gdzie precyzyjna kontrola właściwości nanokryształów ma kluczowe znaczenie (Mingabudinova et al., 2023).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny, ZnCl₂): 98,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (10 %; woda): 4,6 - 5,5
Azotan (NO₃): ≤ 0,003 %
Chlorek tlenku (jako ZnO): ≤ 1,20 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.002 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
AluminiumAluminium,Wapń,Magnez,Metale ciężkie,Żelazo: przechodzi test
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0.02 %
Mg (Magnez): ≤ 0,01 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Other Notes
Zastępuje: ZX0065-1; ZX0065-20; ZX0065
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
31650-M1724736211273
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder, powder, crystals or chunks
assay
98.0-100.5% (ZnCl2, complexometric)
assay
≥98%
assay
-
assay
≥97%
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent
pH
4.6-5.5 (10% in water), 5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C), 1.33 hPa ( 428 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cynku
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108816100004022536108223
108816025004022536108216
108816902504022536108247