Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 811,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (complexometric)
Form:
sticks
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber case
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥99.9% (complexometric)
Quality Segment
form
sticks
cation traces
As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.005%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
pałeczki o przekroju trójkątnym około 8 mm do analizy EMSURE®
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,9 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Kadm): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Kadm): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form sticks | form sticks | form powder | form granular |
| assay ≥99.9% (complexometric) | assay 99.97% trace metals basis | assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.8% |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| cation traces As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.005%, Cd: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%, Fe: ≤0.005% | cation traces - | cation traces - | cation traces Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01% |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynk
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1087820500 | 04022536107820 |