Kluczowe dokumenty
324930
Zinc
powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Zinc metal powder
Wybierz wielkość
973,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
973,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<150 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
✔ Consistent quality
✔ Ultra high purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?