Przejdź do
1.08780
Cynk
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Synonim(y):
Zinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. ISO
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (complexometric)
form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.0005%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,9 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,0005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,005 %
Odpowiada ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF476931221.08789GF67222111
Zinc granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Supelco
1.08780
Zinc
Zinc powder, max. particle size 5 micron, weight 200 g, min. particle size 1 micron
GF47693122
Zinc
Zinc powder for analysis particle size ®
Supelco
1.08789
Zinc
Zinc powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
GF67222111
Zinc
form
granular
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.9% (complexometric)
assay
-
assay
≥95% (complexometric)
assay
-
mp
419 °C
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C
mp
420 °C (lit.)
bp
906 °C/1013 hPa
bp
907 °C (lit.)
bp
908 °C/1013 hPa
bp
907 °C (lit.)
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMSURE®
product line
-
product line
EMSURE®
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynk
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108780050004022536107783
108780100004022536107790