Przejdź do
1.08756
Cynk
coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Zinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
UNSPSC Code:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (complexometric)
Form:
granular
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Metal can
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (complexometric)
form
granular
bp
906 °C/1013 hPa
mp
419 °C
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cd: ≤0.002%, As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • ZMYND8 jest regulatorem sygnalizacji Sonic Hedgehog w różnicowaniu komórek neuroblastoma za pośrednictwem ATRA...: Badanie to ujawnia rolę ZMYND8, białka wiążącego cynk, w regulacji sygnalizacji Sonic Hedgehog podczas różnicowania komórek neuroblastoma. Badania te zwiększają zrozumienie zaangażowania cynku w krytyczne procesy komórkowe i jego potencjał w zastosowaniach terapeutycznych w neuroblastomie (Guha et al., 2024).
  • Mechanistyczny wgląd w działanie bimetalicznego tlenku cynku i nanocząstek srebra/tlenku cynku przeciwko alternarii...: Badania te zapewniają szczegółowy mechanistyczny wgląd we właściwości przeciwdrobnoustrojowe bimetalicznych nanocząstek tlenku cynku. Badanie podkreśla rolę cynku w opracowywaniu skutecznych środków przeciwdrobnoustrojowych, które mogą mieć kluczowe znaczenie w zwalczaniu infekcji grzybiczych i poprawie bezpieczeństwa żywności (Daniel et al., 2024).
  • Bio-fabrykowane nanocząstki tlenku cynku wytwarzane przez endofityczny grzyb Aspergillus sp. SA17 o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwnowotworowym: in vitro poparte badaniami in silico...: Badanie koncentruje się na biosyntezie nanocząstek tlenku cynku przy użyciu grzybów endofitycznych i ich podwójnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwnowotworowej. Odkrycia pokazują potencjał nanomateriałów na bazie cynku w zastosowaniach medycznych, w szczególności w opracowywaniu nowych terapii przeciwnowotworowych (Abdelrahman et al., 2024).
  • Ogólnogenomowa analiza rodziny genów filamentowej proteazy H wrażliwej na temperaturę (ftsH) u soi...: W artykule zbadano rolę cynku w funkcjonowaniu rodziny genów ftsH u soi, kluczowej dla reakcji roślin na stres i rozwoju. Badania zapewniają wgląd w rolę cynku w biotechnologii rolniczej, zwiększając odporność i produktywność upraw (Wang et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,9 %
As (Arsen): ≤ 0,00001 %
Cd (Kadm): ≤ 0,002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,02 %
Pb (Ołów): ≤ 0,005 %
Sn (Cyna): ≤ 0,001 %
Odpowiada Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF87420089GF672221111.08789
Zinc coarse powder for analysis suitable for filling of reductors, particle size about 0.3- 1.5 mm (14-50 mesh ASTM) EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.08756
Zinc
Zinc powder, 5 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 1 micron
GF87420089
Zinc
Zinc powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
GF67222111
Zinc
Zinc powder for analysis particle size ®
Supelco
1.08789
Zinc
form
granular
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.9% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
density
7.13 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
mp
419 °C
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C
cation traces
As: ≤0.00001%, Cu: ≤0.001%, Pb: ≤0.005%, Cd: ≤0.002%, Sn: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤0.0001%, Cd: ≤0.05%, Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Sn: ≤0.001%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cynk
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-66-6
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108756025004022536107660
108756100004022536107677