Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2130,00 zł | |
| 2.5 L | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 5310,00 zł | |
| 25 L | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 39 120,00 zł | |
| 190 L | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 226 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
agency
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
potency
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
bp
>200 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 251 °C, cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| agency Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt average mol wt 537 |
| density 1.07 g/cm3 at 20 °C | density 1.06 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| potency 1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1086432500 | 04022536871622 |
| 1086436025 | 04027269078621 |
| 1086436190 | 04022536961743 |
| 1086431000 | 04022536878416 |