This product is pure X114 without using any solvent. So the concentration is 100%.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
1 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
5 gal | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
mol wt
average mol wt 537
composition
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x = 7-8
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
transition temp
pour point ~−9 °C, cloud point 23 °C
HLB
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To remove endotoxin from solutions of protein using phase separation technique[3]
- In the extraction and purification of DNA from endotoxin
- In the biphasic extraction of lipoproteins from bacterial cell wall
- As a non-ionic detergent with a low cloud point (23 °C) enabling protein solubilization with phase-partitioning of hydrophilic from amphiphilic proteins
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt average mol wt 537 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 |
| description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic | description non-ionic |
| CMC 0.2 mM (20-25°C) | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) |
| HLB 12.4 | HLB 13.5 | HLB 13.5 | HLB 13.5 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-114
signalword
Danger
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1 + 75-21-8 + 9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the concentration of the supplied product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?