Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
227-193-6
NACRES:
NA.05
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
187 °C
solubility
100 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
substancja buforująca TRICIN
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym)≥ 99 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testAbsorpcja UV (250 nm, 50 g/l, 1 cm, woda)≤ 0.075Chlorek (Cl)≤ 0.05 %Siarczan (SO₄)≤ 0.005 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.005 %Strata podczas suszenia (105°C)≤ 0.2 %Bufor biologiczny, pKa przy 20 °C8.15
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility 100 g/L | solubility water: 20% | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 0.1 M, clear, colorless |
| pH 4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 4.0-6.0 (1 M in H2O) | pH - |
| mp 187 °C | mp - | mp - | mp 187 °C |
| bulk density 500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1086029010 | 04022536692869 |
| 1086020250 | 04022536106755 |
| 1086020025 | 04022536106748 |
![N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine buffer substance TRICIN](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/109/608/4c821c5e-71e3-4e35-a93d-5de34c6ae56a/640/4c821c5e-71e3-4e35-a93d-5de34c6ae56a.png)