Przejdź do
T9784
Tricine
BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Synonim(y):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
375,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.1 at 260 in H2O at 1 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
General description
The name Tricine is derived from "tris" and "glycine". Tricine and other good buffers serve as efficient scavengers of hydroxyl radicals in a study of radiation-induced membrane damage. Tricine is widely used as an electrophoresis buffer and for the resuspension of cell pellets. Due to its lower negative charge compared to glycine, it migrates faster. It has a high ionic strength which leads to more ion movement and less protein movement. This aids the separation of low molecular weight proteins in lower percent acrylamide gels. Tricine is also used as a trailing ion that permits the resolution of small proteins at lower acrylamide concentrations than in glycine-sodium dodecyl-sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) systems.
Application
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
Tricine has been used:
  • in a polymerase chain reaction (PCR) buffer used in the single-cell collection[1]
  • as a component of lactotroph feeding medium for culturing lactotrophs[2]
  • to prepare luciferase assay reagent for luciferase activity assay in firefly Photonis pyralis and as a component in Triton/glycylglycine lysis buffer[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T581639468-MRES3077T-A7
Tricine
SAFC
RES3077T-A7
Tricine
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 20%
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)