Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 154,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł | |
| 25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł | |
| 950 L |
Informacje o tej pozycji
154,00 zł
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
18 hPa ( 20 °C), 23.3 mmHg ( 30 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
concentration
30%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
bp
107 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 30% | concentration 35% | concentration 30 % (w/w) in H2O | concentration 30 wt. % in H2O |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharma/biopharma processes | application(s) general analytical | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency USP/NF, meets USP testing specifications |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
| density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 1.13 g/cm3 at 20 °C | density 1.110 g/cm3 | density 1.11 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
not combustible
flash_point_c
not combustible
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1085979950 | 04022536930732 |
| 1085979025 | 04022536106564 |
| 1085972500 | 04022536106540 |
| 1085971000 | 04022536106526 |