Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 274,00 zł | |
| 1000 tabs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
Informacje o tej pozycji
274,00 zł
Nazwa produktu
Tabletki buforowe wskaźnika, for measuring water hardness with the Titriplex® system
form
solid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
titration: suitable
weight
≥0.20 g
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Masa (max): ≤ 0,23 g
Czas rozpadu (w 25 °C): ≤ 150 s
Test aplikacji: zgodny z normami
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| weight ≥0.20 g | weight - | weight - | weight - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form solid | form tablet | form tablet | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8203210250 | 04022536456492 |
| 8203210010 | 04027269276577 |
| 8203210050 | 04022536456485 |
| C62808-25G | 04061833511084 |
| C62808-100G | 04061833511077 |
| 1084301000 | 04022536104546 |