Przejdź do
1.08386
Tris(hydroxymethyl)aminomethane
(Trometamol), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Synonim(y):
Tromethamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6170,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
32 310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
EC Index Number:
201-064-4
UNSPSC Code:
12352104
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
storage temp.
no temp limit
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (Trometamol) is a commonly used buffer component in biomolecule downstream chromatography steps as well as final liquid formulation.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.083072528591.08382
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
solid
application(s)
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
microbiology
application(s)
-
agency
BP, JPC, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JPC, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
useful pH range
7-9
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108386000304027269296186
108386902504022536103853
1.08386.5000DISC04061839396524
108386901304027269174378
108386100004022536103846
108386500004022536775487
108386902704022536950518