Przejdź do
1.08382
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Synonim(y):
Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Trometamol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
470,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tris(hydroxymethyl)aminomethane, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biological buffer substance
Tris is widely used as a biological buffer substance in the pH range of 7-9. For example it is used for the freezing of proteins. The grade conforms precisely with the Reag. Ph. Eur. requirements.
GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2528591.083871.08307
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
form
solid
form
crystalline
form
solid
form
solid
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
pH
-
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
density
-
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108382100004022536512778
108382010004022536103778
108382902504022536103822
108382250004022536103808
108382050004022536103785
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?