Przejdź do
1.08342
D-(+)-Glucose monohydrate
suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Synonim(y):
Dextrose, , Dextrose monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
425,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Index Number:
200-075-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 2.5 kg, pkg of 25 kg
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
bulk density
630 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
General description
D-(+)-Glucose monohydrate, commonly known as glucose or dextrose, has several microbiological applications. It is used as a carbon source in microbial culture media for the growth and propagation of a wide range of microorganisms. Glucose is a simple sugar and a primary source of energy for bacterial cell metabolism. Glucose monohydrate can also be used as a supplement in media to enhance the growth and productivity of microorganisms used in fermentation processes, for example, in the production of antibiotics, organic acids, and enzymes. It plays an important role in diauxic growth, which refers to the phenomenon in which bacterial cells preferentially utilize glucose as a carbon source before switching to other energy sources. In addition, glucose is a common component in numerous selective and differential media formulations used in the identification and characterization of microorganisms.
Application
D-(+)-Glucose monohydrate is commonly used as an ingredient in many microbial culture media for the growth and identification of bacteria, yeasts and molds from various pharmaceutical, environmental, food and beverage samples.
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (10 %; water): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): +52.5 - +53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
Suitability for microbiology: passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49159D95591.04074
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
mp
83 °C
mp
-
mp
-
mp
83 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sina V Barysch et al.
Nature protocols, 5(6), 1127-1137 (2010-06-12)
Early endosomes receive material from the plasma membrane by fusion with endocytotic vesicles. This material is sorted within endosomes and directed to subdomains at which carrier vesicles bud. These vesicles are then transported toward different cellular destinations. In this article
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108342902504022536951973
108342250004022536103174
108342100004022536103150