Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
Informacje o tej pozycji
166,00 zł
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Analysis Note
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for biochemistry | description ≥99.0%, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | description tested according to Ph. Eur. |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| mp 83 °C | mp - | mp 83 °C | mp - |
| autoignition temp. 500 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. 500 °C | autoignition temp. - |
| pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in water) | pH 6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?