Przejdź do
1.08337
D-(+)-Glucose
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.79
EC Index Number:
200-075-1
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
470 g/L
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
General description
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Application
D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molar mass 180.16 g/mol.
Analysis Note
Assay (calc. on anhydrous substance)97.5 - 102.0 %Identity (specific rotation)passes testIdentity (HPLC)passes testIdentity (water)passes testAppearance of solutionpasses testConductivity≤ 20 µS/cmRelated substances (sum of impurities A and B)≤ 0.4 %Related substances (impurity C)≤ 0.2 %Related substances (impurity D)≤ 0.15 %Related substances (unspecified impurities)≤ 0.10 %Related substances (Sum of all impurities)≤ 0.5 %Dextrinpasses testSoluble starch, sulfite≤ 15 ppmResidual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing processWater (according to Karl Fischer)≤ 1.0 %Corresponds to Reag. Ph.Eur.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.37048G7528RDD016
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
470 g/L
solubility
470 g/L
solubility
H2O: 1 M
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
bulk density
630 kg/m3
bulk density
630 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108337025004022536103013
108337500004022536103044
108337905004022536103051
108337100004022536103020
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?