Przejdź do
1.37048
D-(+)-Glucose
anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
943,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
470 g/L
bulk density
630 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Analysis Note
Assay (calc. on anhydrous substance): 97.5 - 102.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (spec. rotation calc. on anhydrous substance): passes test
Identity (HPLC): passes test
Identity (water): passes test
Appearance of solution: passes test
Color and clarity of solution: passes test
Titrable acid: ≤ 0.002 meq/g
Conductivity: ≤ 20 µS/cm
Spec. rotation (α25/D): 52.5 - 53.0 °
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Related substances [sum of impurities A (maltose) and B (isomaltose)!: ≤ 0.4 %
Related substances [Impurity C (maltotriose)!: ≤ 0.2 %
Related substances [Impurity D (fructose)!: ≤ 0.15 %
Related substances (unspecified impurities): ≤ 0.10 %
Related substances (Sum of all impurities): ≤ 0.5 %
Dextrin: passes test
Soluble starch, sulfite: ≤ 15 ppm
Starch: passes test
Residual solvents (ICH Q3C): excluded by the manufacturing process
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 1.0 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.02 %
Microbiological purity(Total aerobic microbial count (TAMC)): ≤ 100 CFU/g
Microbiological purity(Total yeast and mould count (TYMC)): ≤ 100 CFU/g
Bile tolerant Gram negative Bacteria(absent in 1 g): passes test
Escherichia coli (absent in 1 g): passes test
Pseudomonas aeruginosa (absent in 1 g): passes test
Staphylococcus aureus (absent in 1 g): passes test
Candida albicans (absent in 1 g): passes test
Salmonella ssp (absent in 10 g): passes test
Endotoxins: ≤ 10 I.U./g
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur,BP,USP,ACS
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0833749139G5146
application(s)
parenterals
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioReagent
bulk density
630 kg/m3
bulk density
630 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
solubility
470 g/L
solubility
470 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..