Przejdź do
1.08181
Chlorowodorek tiaminy
for biochemistry
Synonim(y):
Chlorowodorek aneuryny, witamina B1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17ClN4OS · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.81 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-641-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
potency
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
248 °C (decomposition)
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[s]1c[n+](c(c1CCO)C)Cc2c(nc(nc2)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): zgodna
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone dla substancji bezwodnej): ≥ 99.0 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 5,0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1037T12701656002
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
248 °C (decomposition)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
potency
3710 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
pH
2.7-3.3 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek tiaminy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108181002504022536101347
108181025004022536101354