Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
337,00 zł
feature
refill
Quality Segment
specific analyte(s)
silicate
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Test może być stosowany do oznaczania krzemianu, np. w wodach gruntowych i powierzchniowych, wodzie pitnej i przemysłowej.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) aluminium |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| feature refill | feature refill | feature - | feature refill |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zestaw uzupełniający do testu krzemianu (kwasu krzemowego)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c