Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
720,00 zł
Nazwa produktu
Test krzemianu (kwasu krzemowego), colorimetric, 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
silicate
Quality Segment
measuring range
0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
- Woda pitna i mineralna
- Woda przemysłowa i procesowa
- Woda kotłowa i woda zasilająca kocioł
- Ścieki i woda przesiąkająca
Metoda
W roztworze siarkowym jony krzemianowe reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc żółty heteropolikwas. Jest on redukowany do błękitu krzemomolibdenowego. Stężenie krzemianu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami tarczy kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i jego drobna podziałka kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym końcu zakresu stężeń.
Dzięki długim probówkom możliwe jest pokrycie szerokiego zakresu pomiarowego.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18323 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Application
- Quantifying silicase production by silicolytic bacteria using different substrates.
- Determining silicic acid concentration in e-waste.
- Measuring the concentration of dissolved silica (SiO2) in fertilizer wastewater.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Silicomolybdenum blue) | detection method photometric (Molybdosilicate) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate | specific analyte(s) silicate |
| measuring range 0.01-0.25 mg/L (Si), 0.02-0.53 mg/L (SiO2) | measuring range 0.3-10 mg/L (Si) | measuring range 0.005-5.00 mg/L (Si), 0.011-10.70 mg/L (SiO2) | measuring range 0.5-500 mg/L (Si), 1.1-1070 mg/L (SiO2) |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test krzemianu (kwasu krzemowego)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials