Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 572,00 zł |
Informacje o tej pozycji
572,00 zł
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
technique(s)
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Zawartość siarczanu sodu (kwasomierz): ≥ 94,0 %
Zawartość selenu (grawimetrycznie): ≥ 1,5 %
Test aplikacyjny (azot całkowity): spełnia wymagania
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH - | pH - |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) - | specific analyte(s) - | specific analyte(s) phosphate |
| bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 20-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7782-49-2