Przejdź do
1.07916
Spectrosolv PSS
for the ACIDORAPID mineralizer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubility
water: soluble
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, Ba: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.1 ppm, Co: ≤0.1 ppm, Cr: ≤0.1 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.1 ppm, Mg: ≤0.1 ppm, Mn: ≤0.1 ppm, Na: ≤0.2 ppm, Ni: ≤0.1 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sr: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.2 ppm
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Test (H₃PO₄): 40,9 - 43,7 %
Assay (H₂SO₄): 47,3 - 50,0 %
Al (Aluminium): ≤ 0,2 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,1 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.1 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,1 ppm
K (Potas): ≤ 0,1 ppm
Li (Lit): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,1 ppm
Na (Sód): ≤ 0,2 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.1 ppm
Pb (ołów): ≤ 0,1 ppm
Sr (stront): ≤ 0,1 ppm
Tl (tal): ≤ 0,1 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,2 ppm
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
534633560391522260
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
THF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: insoluble, chloroform: soluble, ethanol: soluble, hexane: soluble
solubility
-
density
1.78 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107916100004022536097961