Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
252,00 zł
Quality Segment
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Substancje rozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 1,0 %
Wartość pH (10 %; woda): 5 - 9
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.01 %
Strata przy zapaleniu (980 °C): ≤ 0,2 %
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): około 98
Gęstość nasypowa: około 20
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp >450 °C | mp - | mp - | mp - |
| solubility 0.0037 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 2.36 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| bulk density 300 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselguhr
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c