Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 309,00 zł |
Informacje o tej pozycji
309,00 zł
Quality Segment
form
powder
quality
calcined, treated with sodium carbonate
composition
Al2O3, 4.0% , CaO, 0.5% , Fe2O3, 1.3% , Na2O + K2O, 3.3% , SiO2, 89.6%
loss
~0.2% loss on ignition, 900 °C
particle size
≤85.1 μm (80% (acc. to Cilas))
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description filter aid, treated with sodium carbonate, calcined | description filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined | description filter aid, acid washed, treated with sodium carbonate, flux calcined | description meets USP/NF testing specifications |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| particle size ≤85.1 μm (80% (acc. to Cilas)) | particle size - | particle size ≤113 μm (82% (acc. to Cilas)) | particle size 1.0-2.0 mm |
| pH >8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension) | pH >8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension) | pH <7 (25 °C, 10% in aq. suspension) | pH - |
| composition SiO2, 89.6% , Fe2O3, 1.3% , CaO, 0.5% , Na2O + K2O, 3.3% , Al2O3, 4.0% | composition CaO, 6.73% , Al2O3, 1.0% , SiO2, 89.0% , Fe2O3, 0.46% , Na2O + K2O, 1.88% | composition CaO, 0.5% , Na2O + K2O, 3.3% , Al2O3, 4.0% , SiO2, 89.5% , Fe2O3, 1.3% | composition SiO2, 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| loss ~0.2% loss on ignition, 900 °C | loss - | loss ~0.3% loss on ignition, 900 °C | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celite® 503
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?