Przejdź do
1.07827
Roztwór buforowy
(acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 4,66
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161704
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
4.7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Znany również jako bufor octanowy, jest przygotowywany grawimetrycznie z kwasu octowego, octanu sodu i wody o wysokiej czystości. Ten bufor kwasu octowego/octanu sodu jest analizowany przy użyciu połączonej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Application
Roztwór buforowy jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność względem wzorców SRM z NIST i głównych certyfikowanych wzorców referencyjnych z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce z wygodnym opakowaniem chroniącym przed zanieczyszczeniem
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.990641.094071.99036
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pH
4.7 (20 °C in H2O)
pH
4.0 (25 °C in H2O)
pH
7.0 (25 °C in H2O)
pH
6.0 (25 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107827100004022536096988