Przejdź do
1.09407
Roztwór buforowy
(potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 7,00 (25°C) (diwodorofosforan potasu/wodorofosforan disodu)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
bp
109 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Bufor fosforanowy jest przygotowywany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości soli w wodzie o wysokiej czystości. Wartość pH 7,00 tego diwodorofosforanu potasu/wodorofosforanu disodu jest mierzona za pomocą kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Features and Benefits
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność względem wzorców SRM z NIST i głównych certyfikowanych wzorców referencyjnych z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu Titripac® zapewniającym pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.990361.990641.09409
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
mp
-5 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bp
109 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
100 °C/1013 hPa
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109407400004027269299996
109407050004027269299989
109407100004022536114156
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?