Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 578,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4280,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 20 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-274-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160406
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubility
360 g/L
bulk density
570 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, w przeliczeniu na wysuszoną substancję): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: białe do prawie białych lub bezbarwne, igiełkowate kryształy
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, w przeliczeniu na wysuszoną substancję): +14,3 do +15,8
Absorpcja UV(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,05
Absorpcja UV(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,02
Chlorek (Cl): ≤ 0.02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Co (Kobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: białe do prawie białych lub bezbarwne, igiełkowate kryształy
Wygląd roztworu (1 mol/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, w przeliczeniu na wysuszoną substancję): +14,3 do +15,8
Absorpcja UV(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,05
Absorpcja UV(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; woda): ≤ 0,02
Chlorek (Cl): ≤ 0.02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0,001 %
Co (Kobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline powder | form solid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 215-225 °C (decomposes) | mp 215-225 °C (decomposes) | mp - | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
| solubility 360 g/L | solubility 360 g/L | solubility water: 5 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| bulk density 570 kg/m3 | bulk density 570 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Seryna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1077691000 | 04022536095998 |
| 1077690010 | 04022536095974 |
| 1077699010 | 04022536692814 |
| 1077690100 | 04022536095981 |