Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
serine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description BioUltra, ≥99.5% (NT) |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) detection | application(s) food and beverages | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| API family serine | API family - | API family - | API family - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?